Få mere at vide
Jern(III)hydroxid, 20% i H{2}O, nanopartikelspredning, lav pH, <5,0 nm APS Tals vægtet
Artikelnummer. 15435085
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435085 100 g 100g
15445085 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047241.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88,851 g/mol
Jern(III)hydroxid bruges i kosmetik, tatoveringsfarver og akvarievandbehandling. Det bruges som pigment og som adsorbent til fjernelse af bly fra akvatiske medier. Det fungerer som en katalysator for proteomikforskning. Det er involveret i fjernelse af giftige selenat- og selenitioner fra vandsystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20344-49-4
Molekylær formel FeHO2
Molekylvægt (g/mol) 88.851
MDL nummer MFCD00064782
InChI nøgle AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC navn hydroxy(oxo)jern
SMIL O[Fe]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) hydroxide
Navn note 20% i H2O, nanopartikeldispersion
Farve Rød til brun
pH 3.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.20 g/mL
Lineær formel FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 88.85
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) hydroxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion, low pH
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.