Få mere at vide
Jern(III)hexacyanoferrat(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353658
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353658 25 g 25g
11363658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039259.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14038-43-8 | C18Fe7N18 | 859.239 g/mol
Jern(III)hexacyanoferrat(II) anvendes i vid udstrækning som jernoxidfarvestof. Preussisk blå bruges som maling og tapettryk, kemiske belægninger, carbonpapir og i plastindustrien. som modgift mod forgiftning med radioaktivt cæsium eller thallium. I metalbearbejdning og maskinteknik påføres preussisk blå tyndt som en pasta på metaloverflader for at vurdere kvaliteten af skrabede overflader kan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14038-43-8
Molekylær formel C18Fe7N18
Molekylvægt (g/mol) 859.239
MDL nummer MFCD00135663
InChI nøgle DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym prussian blue, ferric ferrocyanide, iron iii ferrocyanide, iron iii hexacyanoferrate ii, ferric hexacyanoferrate, parisian blue, berlin blue, ferrocin, preussischblau, turnbulls blau
PubChem CID 2724251
IUPAC navn jern(2+);jern(3+);octadecacyanid
SMIL [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation It is practically insoluble in water.
Formel vægt 859.25
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic