Få mere at vide
Jern(III)fluoridtrihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312168
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312168 250 g 250g
11302168 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013068.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15469-38-2
Den primære kommercielle anvendelse af jern(III)fluorid til fremstilling af keramik. Nogle krydskoblingsreaktioner katalyseres af ferrifluorid-baserede forbindelser. Jern(III)fluorid har også vist sig at katalysere kemoselektiv tilsætning af cyanid til aldehyder for at give cyanohydrinerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15469-38-2
MDL nummer MFCD00149718
Synonym iron 3+ trifluoride trihydrate, acmc-20akpl, ferric iron trihydrate trifluoride, iron 3+ ion trihydrate trifluoride, iron 3+ fluoride-water 1/3/3, fluoride, fluoride, iron salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) fluoride trihydrate
Farve Hvid til Brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4022
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Sparingly soluble in alcohol,ether,benzene.
Formel vægt 166.89 (112.84 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic