Få mere at vide
Jern(III)fluorid, vandfri, 97 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307157
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307157 10 g 10g
11397147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011487.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-50-8 | F3Fe | 112.84 g/mol
Jern(III)fluorid bruges i keramikfremstilling. Det bruges som en katalysator til visse krydskoblingsreaktioner. Yderligere er det involveret i den kemoselektive tilsætning af cyanid til aldehyd for at fremstille cyanohydriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-50-8
Molekylær formel F3Fe
Molekylvægt (g/mol) 112.84
MDL nummer MFCD00011012
InChI nøgle SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric fluoride, iron iii fluoride, iron fluoride, iron trifluoride, iron fluoride fef3, ferric trifluoride, fef3, hsdb 450, iron iii fluoride, anhydrous, ferric fluoride, anhydrous
PubChem CID 24552
IUPAC navn trifluorjern
SMIL F[Fe](F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) fluoride
Smeltepunkt >1000° (sublimation)
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 97% min. (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrofluroic acid. Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and benzene.
Formel vægt 112.84
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Pale green powder
Tæthed 3.87 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.