Få mere at vide
Iron(III) Ferrocyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) Ferrocyanide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/18CN.7Fe/c18*1-2;;;;;;;/q18*-1;3*+2;4*+3 |
| Formel vægt | 859.5999 |