Få mere at vide
Iron(III) Ferrocyanide, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672320 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15672320 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 15672320 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 23412525G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Powder,≥30.0 % Iron (Fe) by ICP Assay
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(Iii) Ferrocyanide
CAS 14038-43-8
Farve Blue
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Molekylær formel C18Fe7N18
Lineær formel Fe4[Fe(CN)6]3
MDL nummer MFCD00135663
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym prussian blue, ferric ferrocyanide, iron iii ferrocyanide, iron iii hexacyanoferrate ii, ferric hexacyanoferrate, parisian blue, berlin blue, ferrocin, preussischblau, turnbulls blau
InChI nøgle DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
IUPAC navn iron(2+);iron(3+);octadecacyanide
Molekylvægt (g/mol) 859.239
PubChem CID 2724251
Formel vægt 859.23g/mol
Emballage Glass bottle