Få mere at vide
Iron(III) ethoxide, soluble polymeric mixture, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492467
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492467 50 g 50g
15472467 2 g 2g
15482467 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045861.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5058-42-4
Molekylær formel C6H15FeO3
Molekylvægt (g/mol) 191.028
MDL nummer MFCD00078028
InChI nøgle JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC navn ethanolate;iron(3+)
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (III) ethoxide
Navn note Soluble polymeric mixture
Farve Brown
Kogepunkt (decomposition)
Mængde 50 g
FN nummer UN2926
Opløselighedsinformation Soluble in hexane and ethanol
Fysisk form Solid