Få mere at vide
Jern(III)-ethoxid, 99,6% (metalbasis)
Artikelnummer. 11394837
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394837 0.5 g 0.5g
11364837 2 g 2g
11374837 10 g 10g
11384837 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11394837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041863.02
 Begrænset vare
På lager
Forløber for Sol-Gel-processer | CAS: 5058-42-4 | C6H15FeO3 | 191,028 g/mol
Precursor for Sol-Gel processer. Jern(III) ethoxid bruges som forløber for uorganisk sammensat jernoxid. Det bruges til fremstilling af jern-platin nanopartikler ved pyrolyse med platin(II)acetylacetonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5058-42-4
Molekylær formel C6H15FeO3
Molekylvægt (g/mol) 191.028
MDL nummer MFCD00078028
InChI nøgle JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC navn ethanolat;jern(3+)
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) ethoxide
Smeltepunkt 120 °C
Farve Brun til Grå
Kogepunkt 155 °C (0,1 mmHg)
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Fe(OCH2CH3)3
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vandfri hexan, alkoholer; Blandet med hexan, benzen og ethanol.
Formel vægt 191.03
Procent renhed 99.6%
Fysisk form Chunks og/eller krudt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) ethoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.