Få mere at vide
Iron(III) ethoxide, 99.6% (metals basis)
Artikelnummer. 11384837
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384837 50 g 50g
11394837 0.5 g 0.5g
11364837 2 g 2g
11374837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11384837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041863.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forløber for Sol-Gel processer
Precursor for Sol-Gel processer. Jern(III) ethoxid bruges som forløber for uorganisk sammensat jernoxid. Det bruges til fremstilling af jern-platin nanopartikler ved pyrolyse med platin(II)acetylacetonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5058-42-4
Molekylær formel C6H15FeO3
Molekylvægt (g/mol) 191.028
MDL nummer MFCD00078028
InChI nøgle JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC navn ethanolat;jern(3+)
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) ethoxide
Smeltepunkt 120°C
Farve Brun til Grå
Kogepunkt 155°C (0.1 mmHg)
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Fe(OCH2CH3)3
Mængde 50 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in anhydrous hexane,alcohols;Miscible with hexane,benzene and ethanol.
Formel vægt 191.03
Procent renhed 99.6%
Fysisk form Chunks and/or Powder