Få mere at vide
Jern(III) citrat (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) Citrate (Technical Grade) |
| CAS | 3522-50-7 |
| Molekylær formel | C6H8O7 . (Fe) |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid, Iron(3+) Salt (1:1), Citric Acid, Iron(3+) Salt (1:1) (8CI), Fe(III)-Citrate Complex (1:1), Ferric Citrate, Zerenex |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3 |
| SMIL | [Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat; jern(3+) |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.94 |
| Formel vægt | 244.9385 |