Få mere at vide
Jern(III) citrathydrat, Fe(III) 16,5-20%; Fe(II) maks 5%
Artikelnummer. 11494003
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494003 250 g 250g
11484003 50 g 50g
11474003 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10276.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.68 DKK
    365.65 DKK / 250g
    Spare 77.03 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 334024-15-6 | C6H5FeO7 | 244,94 g/mol
Giver en kilde til jern, der bruges i cellekulturapplikationer. Giver jern i en mindre giftig form end frie jernsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Giver en kilde til jern, der bruges i cellekulturapplikationer. Giver jern i en mindre giftig form end frie jernsalte.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334024-15-6
Molekylær formel C6H5FeO7
Molekylvægt (g/mol) 244.94
MDL nummer MFCD00149615
InChI nøgle NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
PubChem CID 22178220
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;jern(3+);hydrat
SMIL [Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (III) citrate hydrate
Mængde 250 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 244,94 (Vandfri)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Fe(III) 16.5 to 20%; Fe(II) max 5%