Få mere at vide
Jern(III) citrathydrat, Fe(III) 16,5-20%; Fe(II) maks 5%
Beskrivelse
Giver en kilde til jern, der bruges i cellekulturapplikationer. Giver jern i en mindre giftig form end frie jernsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Giver en kilde til jern, der bruges i cellekulturapplikationer. Giver jern i en mindre giftig form end frie jernsalte.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron (III) citrate hydrate |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 244,94 (Vandfri) |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Fe(III) 16.5 to 20%; Fe(II) max 5% |