Få mere at vide
Iron(III) chloride solution, Purum, 45% FeCl3 basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651120 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15651120 4 x 2.5 L Pakke med 4
15641120 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15651120 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 123224X2.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Purum, 45% FeCl3 basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7705-08-0 , 7732-18-5
Molekylær formel Cl3Fe
Molekylvægt (g/mol) 162.20
MDL nummer MFCD00011005
InChI nøgle RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride solution
IUPAC navn iron(3+) trichloride
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) chloride solution
Navn note Purum, 45% FeCl3 basis
CAS min % ≥40.0000%
CAS Max % <60.0000%
Mængde 4 x 2.5 L
Assay Procent Noter FeCl3
Lineær formel HOCH2CH2OH
FN nummer UN2582
Formel vægt 162.2
Procent renhed 45%
Grad purum
Emballage Glass Bottle
Tæthed 1.48 g/cm3