Få mere at vide
Iron(III) chloride solution, Purum, 45% FeCl3 basis, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(Iii) Chloride Solution |
| Mængde | 2.5 L |
| Lineær formel | FeCl3 |
| FN nummer | 2582 |
| Formel vægt | 162.2g/mol |
| Grad | purum |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 45% FeCl3 basis |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iron(III) chloride solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron trichloride