Få mere at vide
Jern(III)chlorid, 4,5 % opløsning, Chem-Lab
Artikelnummer. 11917433
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11917433 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11917433 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL07.0901.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    439.56 DKK / 100ml
    Spare 192.44 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Fremstillet efter Eur. Ph. 4(2.2.2) standarder. Jern(III)chlorid, 4,5 % opløsning, Chem-Lab er en gul primær opløsning med 45 g FeCl 3 ·6H 2 O pr. 1 L± 1 % HCl. Anvendes til at katalysere reaktion, i kolorimetrisk test for phenoler og vand/spildevandsbehandling.
Jern(III)chloridhexahydrat anvendes som en Lewis syre til at katalysere reaktioner og til kolorimetrisk testning for phenoler og deres derivater. Det bruges som klaringsmiddel i spildevands- og drikkevandsbehandling. Andre anvendelser af jern(III)chloridhexahydrat omfatter chloridhydrometallurgi og til påvisning af gamma-hydroxysmørsyrer og salicylsyrer.
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
CAS 10025-77-1
Farve Gul
pH <1
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel FeCl3 • 6H2O
MDL nummer MFCD00149712
Synonym Ferric chloride hexahydrate, Trichloroiron hexahydrate, Iron trichloride
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC navn jern(3+)hexahydrattrichlorid
Molekylvægt (g/mol) 270.29
Formel vægt 270,30g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4.5%
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.01g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride 4.5% solution (Yellow sol.)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P313-Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iron(III) chloride,hydrochloric acid