Få mere at vide
Iron(Iii) Chloride, Honeywell
Artikelnummer. 15691500 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
20kg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691500 100 g 100g
15631510 5 g 5g
15601510 1 kg 1kg
15611510 2.5 kg 2.5kg
15621510 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15691500 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 157740100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7705-08-0
Molekylær formel Cl3Fe
Molekylvægt (g/mol) 162.20
MDL nummer MFCD00011005
InChI nøgle RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn iron(3+) trichloride
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Iron(Iii) Chloride
Mængde 100 g
Lineær formel FeCl3
FN nummer 1773
Formel vægt 162.2g/mol
Procent renhed 97%
Grad Reagent
Damptryk 1mmHg (194°C)
Tæthed Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Mention de danger
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Conseils de prudence
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.