Få mere at vide
Jern(III) chloridhexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30008057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008057 100 g
30006136 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI774945100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-77-1
Molekylær formel Cl3 Fe . 6 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 270.3
Synonym Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride hydrate
IUPAC navn trichloroiron; Hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) chloride hexahydrate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Formel vægt 268.9049