Få mere at vide
Jern(III) kloridhexahydrat, puriss. p.a., Solstice
Artikelnummer. 15693300 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15693300 6 x 1 kg Pakke med 6
15673300 250 g 250g
15663300 1 kg 1kg
15683300 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15693300 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 312326X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8010.00 DKK
    7101.03 DKK / Pakke med 6
    Spare 908.97 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Puriss. pa, Reagent European Pharmacopoeia,≥ 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-77-1
Molekylær formel Cl3FeH12O6
Molekylvægt (g/mol) 270.29
MDL nummer MFCD00149712
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn jern(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Solid
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel FeCl3 · 6H2O
FN nummer UN3260
Formel vægt 270.3
Procent renhed ≥99%
Grad puriss. pa
Damptryk 1mmHg (194 °C)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.