Få mere at vide
Iron(III) chloride hexahydrate, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) chloride hexahydrate |
| CAS | 10025-77-1 |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | Cl3FeH12O6 |
| MDL nummer | MFCD00149712 |
| Synonym | Ferric chloride hexahydrate; Iron trichloride |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water: 920g/L at 10°C |
| InChI nøgle | NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
| IUPAC navn | iron(3+) hexahydrate trichloride |
| Vis mere |