Få mere at vide
Iron(III) chloride hexahydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15101993 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
Artikelnummer. 15101993
Brand: JT Baker 0175.0100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Meets ACS Specifications
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-77-1
Molekylær formel Cl3FeH12O6
Molekylvægt (g/mol) 270.29
MDL nummer MFCD00149712
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Iron trichloride hexahydrate , Ferric chloride hexahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kogepunkt 280°C to 285°C (1013 hPa)
Smeltepunkt 37°C
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97.0 to 102.0%
FN nummer 3260
IUPAC navn hexahydroxyirontris(ylium) trichloride
Emballage Plastic bottle for solids
Tæthed 1.82 g/cm³ (20°C)
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.