Få mere at vide
Jern(III)chlorid-hexahydrat, ACS, 97,0-102,0%
Beskrivelse
Jern(III)chloridhexahydrat bruges til at fremstille organisk skabelonformede jernphosphater. Det bruges til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi (Silgarin-proces til fremstilling af silicium), drikkevandsproduktion, produktion af prækursorer til polyvinylchlorid (PVC) og kobberbaserede metaller i printplader. Det spiller en vigtig rolle i fotogravering og fotografering som et ætsemiddel. Det er nyttigt som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler. Det er nyttigt til påvisning af phenoler og phenoliske derivater; gamma-hydroxysmørsyrer og også i Trinder-spottesten til påvisning af salicylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Anvendes til fremstilling af organisk skabeloner af jernfosfater
- Anvendes til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi (Silgarin) proces til fremstilling af silicium), drikkevandsproduktion, produktion af prækursorer til polyvinylchlorid (PVC) og kobberbaserede metaller i printplader
- Spiller vigtig rolle i fotogravering og fotografering som et ætsemiddel
- Anvendes som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler.
- Bruges også til påvisning af phenoler og phenolderivater; gamma-hydroxysmørsyrer, i Trinder plettest til påvisning af salicylsyrer
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 280 °C til 285 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) Chloride Hexahydrate |
| Smeltepunkt | 37 °C |
| Farve | Brun-Gul |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Gulbrun klump |
| Analyseprocentområde | 97,0 til 102,0 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ferric chloride hexahydrate