Få mere at vide
Jern(III)chloridhexahydrat, ACS, 97,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341839
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
Artikelnummer. 11341839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012497.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til fremstilling af organisk skabelonformede jernfosfater. Bruges også til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi. Nyttig til påvisning af phenoler og phenoliske derivater; gamma-hydroxysmørsyrer og også i Trinder-spottesten til påvisning af salicylsyrer.
Jern(III)chloridhexahydrat bruges til at fremstille organisk skabelonformede jernphosphater. Det bruges til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi (Silgarin-proces til fremstilling af silicium), drikkevandsproduktion, produktion af prækursorer til polyvinylchlorid (PVC) og kobberbaserede metaller i printplader. Det spiller en vigtig rolle i fotogravering og fotografering som et ætsemiddel. Det er nyttigt som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler. Det er nyttigt til påvisning af phenoler og phenoliske derivater; gamma-hydroxysmørsyrer og også i Trinder-spottesten til påvisning af salicylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer:
  • Anvendes til fremstilling af organisk skabeloner af jernfosfater
  • Anvendes til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi (Silgarin) proces til fremstilling af silicium), drikkevandsproduktion, produktion af prækursorer til polyvinylchlorid (PVC) og kobberbaserede metaller i printplader
  • Spiller vigtig rolle i fotogravering og fotografering som et ætsemiddel
  • Anvendes som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler.
  • Bruges også til påvisning af phenoler og phenolderivater; gamma-hydroxysmørsyrer, i Trinder plettest til påvisning af salicylsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-77-1
Molekylær formel Cl3FeH12O6
Molekylvægt (g/mol) 270.29
MDL nummer MFCD00149712
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC navn jern(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kogepunkt 280°C to 285°C
Kemisk navn eller materiale Iron(III) Chloride Hexahydrate
Smeltepunkt 37°C
Farve Brun-Gul
Fysisk form Lump
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97.0 to 102.0%
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.Soluble in water, alcohol, glycerol, methanol, ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate.
Formel vægt 270.30 (162.21 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Yellow-Brown lump
Tæthed 1.820 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ferric chloride hexahydrate