Få mere at vide
Jern(III)chlorid-hexahydrat, ACS, 97,0-102,0%
Artikelnummer. 11331839
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331839 25 g 25g
11351839 250 g 250g
11341839 1 kg 1kg
11420290 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11331839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012497.14
 Begrænset vare
På lager
Bruges til at fremstille organisk skabelonede jernfosfater. Bruges også til kloakbehandling af industrielt affald, chloridhydrometallurgi. Nyttig til detektion af fenoler og fenoliske derivater; gamma-hydroxysmørsyre og også i Trinder-spottesten for at påvise salicylsyrer. | CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270,29 g/mol
Jern(III)chloridhexahydrat bruges til at fremstille organisk skabelonformede jernphosphater. Det bruges til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi (Silgarin-proces til fremstilling af silicium), drikkevandsproduktion, produktion af prækursorer til polyvinylchlorid (PVC) og kobberbaserede metaller i printplader. Det spiller en vigtig rolle i fotogravering og fotografering som et ætsemiddel. Det er nyttigt som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler. Det er nyttigt til påvisning af phenoler og phenoliske derivater; gamma-hydroxysmørsyrer og også i Trinder-spottesten til påvisning af salicylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer:
  • Anvendes til fremstilling af organisk skabeloner af jernfosfater
  • Anvendes til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi (Silgarin) proces til fremstilling af silicium), drikkevandsproduktion, produktion af prækursorer til polyvinylchlorid (PVC) og kobberbaserede metaller i printplader
  • Spiller vigtig rolle i fotogravering og fotografering som et ætsemiddel
  • Anvendes som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler.
  • Bruges også til påvisning af phenoler og phenolderivater; gamma-hydroxysmørsyrer, i Trinder plettest til påvisning af salicylsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-77-1
Molekylær formel Cl3FeH12O6
Molekylvægt (g/mol) 270.29
MDL nummer MFCD00149712
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC navn jern(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kogepunkt 280 °C til 285 °C
Kemisk navn eller materiale Iron(III) Chloride Hexahydrate
Smeltepunkt 37 °C
Farve Brun-Gul
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97,0 til 102,0 %
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand, alkohol, ether, acetone. Opløselig i vand, alkohol, glycerol, methanol, ether og acetone. Uopløseligt i ethylacetat.
Formel vægt 270,30 (162,21 Vandfri)
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Gulbrun klump
Tæthed 1,820 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.