Få mere at vide
Jern(III)chlorid-hexahydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10695862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10695862 100 g Plastflaske 100g
10115180 500 g Plastflaske 500g
10434605 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10695862 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.20 DKK
    234.65 DKK / 100g
    Spare 26.55 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Molekylær formel Cl3FeH12O6
Molekylvægt (g/mol) 270.29
MDL nummer MFCD00149712
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC navn jern(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Kogepunkt 280,0 °C til 285,0 °C
Kemisk navn eller materiale Iron(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 37,0 °C
Navn note P.A.
Farve Orange
Fysisk form Adhering Crystalline Powder and Lumps
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,0 til 102% (iodometri)
Lineær formel FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Merck Index 15, 4046
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 920 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselige i alkohol, acetone og ether
Formel vægt 270.29
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.