Tekniske data
| Kogepunkt | 280,0 °C til 285,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 37,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Klæbende krystallinsk pulver og klumper |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 102% (iodometri) |
| Lineær formel | FeCl3·6H2O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P313-Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) chloride,Iron (III) chloridehexahydrate