Få mere at vide
Jern(III)chlorid-hexahydrat, 97%
Artikelnummer. 11403347
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403347 2500 g 2500g
11493337 500 g 500g
11413347 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16231.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270,29 g/mol
Jern(III)chloridhexahydrat bruges til at fremstille organisk skabelonformede jernphosphater. Det bruges til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi (Silgarin-proces til fremstilling af silicium), drikkevandsproduktion, produktion af prækursorer til polyvinylchlorid (PVC) og kobberbaserede metaller i printplader. Det spiller en vigtig rolle i fotogravering og fotografering som et ætsemiddel. Det er nyttigt som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler. Det er nyttigt til påvisning af phenoler og phenoliske derivater; gamma-hydroxysmørsyrer og også i Trinder-spottesten til påvisning af salicylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jern(III)chloridhexahydrat bruges til at fremstille organisk skabelonformede jernphosphater. Det bruges til kloakbehandling af industriaffald, chloridhydrometallurgi (Silgarin-proces til fremstilling af silicium), drikkevandsproduktion, produktion af prækursorer til polyvinylchlorid (PVC) og kobberbaserede metaller i printplader. Det spiller en vigtig rolle i fotogravering og fotografering som et ætsemiddel. Det er nyttigt som bejdsemiddel ved farvning og trykning af tekstiler. Det er nyttigt til påvisning af phenoler og phenoliske derivater; gamma-hydroxysmørsyrer og også i Trinder-spottesten til påvisning af salicylsyrer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, glycerol, methanol, ether og acetone. Uopløseligt i ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, natrium- og natriumoxider og kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-77-1
Molekylær formel Cl3FeH12O6
Molekylvægt (g/mol) 270.29
MDL nummer MFCD00149712
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC navn jern(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kogepunkt 280 °C til 285 °C
Kemisk navn eller materiale Iron(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 37 °C
pH 1.8
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.82
Lineær formel FeCl3·6H2O
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4019
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, glycerol, methanol, ether og acetone. Uopløseligt i ethylacetat.
Formel vægt 270,30 (162,21 Vandfri)
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric chloride hexahydrate