Få mere at vide
Iron(III) Chloride, Extra Pure, Solution, about 60% (w/v), FeCl3, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10212573 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10212573 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10212573 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/1047/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 7705-08-0
Farve Brown
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Molekylær formel Cl3Fe
MDL nummer MFCD00011005
InChI nøgle RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC navn iron(3+) trichloride
Molekylvægt (g/mol) 162.20
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron (III) Chloride Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) chloride