Få mere at vide
Iron(III) chloride, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) chloride |
| CAS | 7705-08-0 |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Stinging |
| Damptryk | 1hPa (20°C) |
| Tæthed | 2.89g/cm3 at 25°C |
| Molekylær formel | Cl3Fe |
| MDL nummer | MFCD00011005 |
| FN nummer | UN1773 |
| Vis mere |