Få mere at vide
Jern(III)chlorid vandfrit, ekstra rent, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10407260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
250g
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10407260 250 g 250g
10224390 500 g 500g
10050170 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/1035/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 7705-08-0 | Molekylformel: Cl3Fe | Molekylvægt: 162,20 g/mol
Jern(III) chlorid anhydr, ekstra ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7705-08-0
Molekylær formel Cl3Fe
Molekylvægt (g/mol) 162.20
MDL nummer MFCD00011005
InChI nøgle RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn jern(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Farve Grå
pH 2
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 250 g
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1 hPa ved 20 °C
Formel vægt 162,21 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron (III) chloride anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.