Få mere at vide
Jern(III)chlorid vandfrit, ekstra rent, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10050170 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
250g
3kg
500g
Artikelnummer. 10050170
Brand: Fisher Chemical I/1035/63
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Jern(III)chlorid vandfrit, ekstra rent, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7705-08-0
Molekylær formel Cl3Fe
Molekylvægt (g/mol) 162.20
MDL nummer MFCD00011005
InChI nøgle RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn jern(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Farve Grå
pH 2
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 3 kg
Formel vægt 162.21g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron (III) chloride anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.