Få mere at vide
Jern(III)chlorid, 98%, rent, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25kg
5g
Artikelnummer. 10781631
Brand: Thermo Scientific Acros 169430010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7705-08-0
Molekylær formel Cl3Fe
Molekylvægt (g/mol) 162.20
MDL nummer MFCD00011005
InChI nøgle RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride
IUPAC navn jern(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) chloride
Farve Grå til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Lineær formel FeCl3
Fieser 01,392; 02,199; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 10,185; 11,237; 12,1; 13,133; 14,164; 16,167; 17,138
Merck Index 15,4046
Opløselighedsinformation Solubility in water: 480g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, ether and acetone, slightly soluble in cs2, practically insoluble in ethyl acetate
Formel vægt 162.21
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.