Få mere at vide
Jern(III) bromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) Bromide |
| CAS | 10031-26-2 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | Br3Fe |
| Synonym | Ferric Bromide, Iron Tribromide, Iron(III) Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMIL | [Fe+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| IUPAC navn | jern(3+); Tribromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.56 |
| Formel vægt | 292.69 |