Få mere at vide
Jern(III)bromid, vandfrit, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367408
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367408 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11367408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031125.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10031-26-2 | FeBr{3} |
Jern(III)bromid anvendes som en Lewis syrekatalysator ved halogenering af aromatiske forbindelser. Det bruges også til fremstilling af 2,5-dibrom-4-aryl-1,3-pentadien ved at reagere med homoallenisk bromhydrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt (nedbrydning)
CAS 10031-26-2
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Molekylær formel FeBr{3}
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) bromide, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron bromide