Få mere at vide
Jern(III)bromid, anhydr, 98+%
Artikelnummer. 11387408
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387408 5 g 5g
11377408 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031125.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-26-2
Jern(III)bromid anvendes som en Lewis syrekatalysator ved halogenering af aromatiske forbindelser. Det bruges også til fremstilling af 2,5-dibrom-4-aryl-1,3-pentadien ved at reagere med homoallenisk bromhydrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-26-2
MDL nummer MFCD00016082
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) bromide
Smeltepunkt (nedbrydning)
Navn note Vandfri
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Merck Index 14,4018
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, æter og alkohol.
Formel vægt 295.57
Procent renhed ≥98%
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) bromide, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.