Få mere at vide
Jern(III) Acetylacetonat, TRC
Artikelnummer. 30393118
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30393118 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30393118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI775223250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) Acetylacetonate
CAS 14024-18-1
Molekylær formel C15H21FeO6
Mængde 250 mg
Synonym (Acetylacetonato)iron(III), Acetope Fe(II), Ferric Acetylacetonate, Ferric tris(Acetoacetonate), Ferric tris(Acetylacetonate), Iron Acetylacetonate, Iron Triacetylacetonate, Iron Tris(2,4-pentanedionate), Iron tris(Acetoacetonate), Iron tris(acetylacetonate), Iron(3+) Acetylacetonate, Iron(III) Acetylacetonate, Iron(III) tris(2,4-pentanedionate), NSC 43622, Nacem Ferric, Nacem Ferric Iron, Nacem Iron, Nasem Ferric Iron, Tris(2,4-pentanedionato)iron, Tris(acetylacetonato)iron, Tris(acetylacetone)iron
InChI formel InChI=1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
SMIL CC1=O[Fe+3]23(O=C(C)C=C(C)[O-]2)(O=C(C)C=C(C)[O-]3)[O-]C(=C1)C
Molekylvægt (g/mol) 353.17