Få mere at vide
Iron(III) acetylacetonate, 99+%
Artikelnummer. 10540751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
Artikelnummer. 10540751
Brand: Thermo Scientific Acros 119132500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-18-1
Molekylær formel C15H21FeO6
Molekylvægt (g/mol) 353.17
MDL nummer MFCD00000020
InChI nøgle AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonym 2, 4-Pentanedione, iron(III) derivative, Ferric acetylacetonate
IUPAC navn jern(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) acetylacetonate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 180.0°C to 183.0°C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Fieser 04,268; 06,304; 13,211
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in acetone and chloroform,sparingly soluble in ether,40.1g/kg alcohol (20°C),535.4g/kg benzene (20°C)
Formel vægt 353.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) acetylacetonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.