Få mere at vide
Jern(III) acetylacetonat, 99+%
Artikelnummer. 10061000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10061000 100 g Glasflaske 100g
10624772 25 g Glasflaske 25g
10540751 250 g Glasflaske 250g
15169173 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10061000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.33 DKK
    390.65 DKK / 100g
    Spare 43.68 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-18-1
Molekylær formel C15H21FeO6
Molekylvægt (g/mol) 353.17
MDL nummer MFCD00000020
InChI nøgle AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonym 2, 4-Pentanedione, iron(III) derivative, Ferric acetylacetonate
IUPAC navn jern(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) acetylacetonate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 180,0 °C til 183,0 °C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Fieser 04,268; 06,304; 13,211
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløseligt i acetone og kloroform, sparsomt opløseligt i ether, 40,1 g/kg alkohol (20 °C), 535,4 g/kg benzen (20 °C)
Formel vægt 353.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) acetylacetonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) acetylacetonate