Få mere at vide
Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| CAS | 3522-50-7 |
| Molekylær formel | C6H5FeO7 |
| MDL nummer | MFCD00149617 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | OC(C([O-])=O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O.[Fe+3] |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.94 |