Få mere at vide
Iron(III) 2-Ethylhexanoate (Nominally 50% in mineral spirits, Fe 6%), TRC
Artikelnummer. 30400584
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30400584 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30400584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77520010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) 2-Ethylhexanoate
CAS 7321-53-1
Molekylær formel C24H45FeO6
Mængde 10 g
Synonym 2-ethyl-Hexanoic Acid Iron(3+) Salt, Ferric 2-Ethylhexanoate, Iron Ethylhexanoate, Iron Tris(2-ethylhexanoate)
InChI formel InChI=1S/3C8H16O2.Fe/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
IUPAC navn tris(2-ethylhexanoyloxy)iron
Molekylvægt (g/mol) 485.47
Formel vægt 485.2566
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50 %