Få mere at vide
Iron(III) 2-ethylhexanoate, nominally 50% in mineral spirits, Fe 6%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11453750
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453750 50 g 50g
11463750 250 g 250g
11349409 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089307.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7321-53-1
Molekylær formel C24H45FeO6
Molekylvægt (g/mol) 485.463
MDL nummer MFCD00014006
InChI nøgle ULUYRVWYCIOFRV-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric 2-ethylhexanoate, iron 2-ethylhexanoate, iron tris 2-ethylhexanoate, iron ethylhexanoate, iron iii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, iron 3+ salt 3:1, iron iii 2-ethylhexanoate nominally in mineral spirits, fe, iron tallate 2-ethylhexanoate, iron 3+ tris 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, iron 3+ salt
PubChem CID 110963
IUPAC navn 2-ethylhexanoate;iron(3+)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (III) 2-ethylhexanoate
Navn note Nominally 50% in mineral spirits
Farve Brown
Tæthed 0.91 g/mL
Mængde 50 g
FN nummer UN1268
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 485.47
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Fe 6%
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) 2-ethylhexanoate, nominally 50% in mineral spirits, Fe 6%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mineral spirits