Få mere at vide
Jern(III) 2,4-pentanedionat
Artikelnummer. 11387367
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387367 100 g 100g
11397367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012534.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353,17 g/mol
Jern(III) 2,4-pentandionat bruges som prækatalysator og reagens i organisk kemi. Det fungerer som en forløber for højkrystallinske (Zn, Fe)Fe 2 O 4 film og magnetiske egenskabsmålinger af disse film. Det katalyserer dimeriseringen af isopren til en blanding af 1,5-dimethyl-1,5-cyclooctadien og 2,5-dimethyl-1,5-cyclooctadien, ringåbningspolymerisation af 1,3-benzoxazin og katalyserer reaktionen af N-sulfonyloxaziridiner med olefiner til dannelse af 3-oxazolidin-1-produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-18-1
Molekylær formel C15H21FeO6
Molekylvægt (g/mol) 353.17
MDL nummer MFCD00000020
InChI nøgle AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonym Iron(III) acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)iron(III)
IUPAC navn jern(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt ∼183 °C (dekomponering)
Farve Rød
Mængde 100 g
Beilstein 4157960
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen.
Formel vægt 353.17
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.