missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Jern(II)titaniumoxid, 99,8+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11322238
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322238 250 g 250g
11312238 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11322238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013137.30
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 12022-71-8

Jern(II) titaniumoxid bruges som en hovedkilde til titanium. Det bruges også til at fremstille titaniumdioxid ved at reagere svovlsyre for at få titaniumoxygensulfat efterfulgt af hydrolyse.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 12022-71-8
MDL nummer MFCD00064704
Synonym Iron(II) titanate

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iron(II) titanium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 151.75
Procent renhed ≥99.8%
Lugt Odorless

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.