Få mere at vide
Jern(II)titaniumoxid, 99,8+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312238
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312238 50 g 50g
11322238 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013137.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12022-71-8
Jern(II) titaniumoxid bruges som en hovedkilde til titanium. Det bruges også til at fremstille titaniumdioxid ved at reagere svovlsyre for at få titaniumoxygensulfat efterfulgt af hydrolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12022-71-8
MDL nummer MFCD00064704
Synonym Iron(II) titanate
Specifications
Kemisk navn eller materiale Iron(II) titanium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 151.75
Procent renhed ≥99.8%