Få mere at vide
Iron(II) Sulfide, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10060210 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10060210 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10060210 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/1170/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 1195°C
CAS 1317-37-9
Farve Gray
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel FeS
MDL nummer MFCD00011013
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI nøgle GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S--].[Fe++]
IUPAC navn λ²-iron(2+) sulfanediide
Molekylvægt (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formel vægt 87.92g/mol
Emballage Plastic powder jar