Få mere at vide
Jern(II)sulfid, tech.
Artikelnummer. 11443037
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443037 250 g 250g
11433037 1000 g 1000g
11453037 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15569.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87,91 g/mol
Jern(II)sulfid bruges som pigment i hårfarver og keramik, glas og flasker og maling. Anvendes også i smøremidler og anoder, som hydrogensulfidkilde og til behandling af udstødningsgasser. Og det bruges også som omsvovlingsmiddel i produktionen af kulstof-, legerings- og rustfri typer af friskærende stål. Det fungerer som et legeringsmiddel for at forbedre maskinevnen af stålstøbegods, der bruges til at fremstille forskellige stålkomponenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jern(II)sulfid bruges som pigment i hårfarver og keramik, glas og flasker og maling. Anvendes også i smøremidler og anoder, som hydrogensulfidkilde og til behandling af udstødningsgasser. Og det bruges også som omsvovlingsmiddel i produktionen af kulstof-, legerings- og rustfri typer af friskærende stål. Det fungerer som et legeringsmiddel for at forbedre maskinevnen af stålstøbegods, der bruges til at fremstille forskellige stålkomponenter.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,0062 g/L ), i syrer med udvikling af svovlbrinte. Uopløseligt i salpetersyre.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler, syrer, luft, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-37-9
Molekylær formel FeS
Molekylvægt (g/mol) 87.91
MDL nummer MFCD00011013
InChI nøgle GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
SMIL [S--].[Fe++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfide
Smeltepunkt 1195 °C
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Tæthed 4.74
Merck Index 14,4058
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,0062 g/L), i syrer med udvikling af hydrogensulfid. Uopløselig i salpetersyre.
IUPAC navn λ²-jern(2+)sulfandiid
Formel vægt 87.91
Grad Teknisk