Få mere at vide
Jern(II)sulfid, smeltede pinde, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10206580 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10206580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 233300010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfide
Smeltepunkt 1195,0 °C
Navn note c.p., 60-67% Fe
CAS 1317-37-9
Farve Sort-grå
Fysisk form Stænger
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.84
Tæthed 4.8400g/mL
Molekylær formel FeS
Lineær formel FeS
MDL nummer MFCD00011013
Merck Index 15, 4085
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer med udviklingen af H2'er
InChI nøgle GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S--].[Fe++]
IUPAC navn sulfanylidenjern
Molekylvægt (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formel vægt 87.92
Procent renhed ∼25% (S)