Learn More
Iron(II) sulfide, 99% (metals basis)
Product Code. 11343347
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11343347 10 g 10g
11333347 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11343347 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 017422.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Jern(II)sulfid bruges til at generere svovlbrinte øjeblikkeligt ved at reagere med saltsyre. I laboratoriet anvendes Kipps apparat til dette formål. Det bruges som et gensvovlings- og legeringsmiddel, som et reduktionsmiddel til at fjerne tungmetalurenheder fra fosforsyre. Det bruges til at kontrollere brintskørhed i legerings- og rustfri stålindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-37-9
Molekylær formel FeS
Molekylvægt (g/mol) 87.91
MDL nummer MFCD00011013
InChI nøgle GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC navn λ²-jern(2+)sulfandiid
SMIL [S--].[Fe++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfide
Smeltepunkt 1195°C
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in acids with H2S evolutionInsoluble in water and nitric acid.
Formel vægt 87.91
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Brown to black powder
Tæthed 4.74 g/cm3