Få mere at vide
Jern(II)sulfid, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Jern(II)sulfid bruges til at generere svovlbrinte øjeblikkeligt ved at reagere med saltsyre. I laboratoriet anvendes Kipps apparat til dette formål. Det bruges som et gensvovlings- og legeringsmiddel, som et reduktionsmiddel til at fjerne tungmetalurenheder fra fosforsyre. Det bruges til at kontrollere brintskørhed i legerings- og rustfri stålindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) sulfide |
| Smeltepunkt | 1195 °C |
| Farve | Brun til sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Udseende | Brunt til sort krudt |
| Analyseprocentområde | 99% (metalbasis) |
| Tæthed | 4.74 |
| Vis mere |