Få mere at vide
Jern(II)sulfid, 99,9%, (spormetalbasis), -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) sulfide |
| Smeltepunkt | 1195.0°C |
| Navn note | -100 mesh |
| Farve | Sort til brun eller grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | FeS |
| Merck Index | 15, 4085 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s |
| Vis mere |