Få mere at vide
Jern(II)sulfid, 99,9%, (spormetalbasis), -100 mesh
Artikelnummer. 10582661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582661 10 g Glasflaske 10g
10209313 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315870100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-37-9
Molekylær formel FeS
Molekylvægt (g/mol) 87.91
MDL nummer MFCD00011013
InChI nøgle GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC navn λ²-jern(2+)sulfandiid
SMIL [S--].[Fe++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfide
Smeltepunkt 1195,0 °C
Navn note -100 mesh
Farve Sort til brun eller grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.84
Analyseprocentområde 99.9%
Tæthed 4.8400g/mL
Lineær formel FeS
Merck Index 15, 4085
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer med udviklingen af H2'er
Formel vægt 87.92
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis